Documenti
CBR01436
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20ClNO2
Peso molecolare:
233.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)9-5-7-12(8-6-9)10-3-1-2-4-10;/h9-10H,1-8H2,(H,13,14);1H
JLFACGVVEAOMKX-UHFFFAOYSA-N