Documenti
CBR01318
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(azidomethyl)piperidine-1-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H20N4O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-6-4-9(5-7-15)8-13-14-12/h9H,4-8H2,1-3H3
BFPSPDBWZJTTOQ-UHFFFAOYSA-N