Documenti fondamentali
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.30
Beilstein:
2037841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
232-245 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)