Documenti fondamentali
M38214
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclohexanol
96%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
Scegli un formato
25 G
CHF 96.20
100 G
CHF 241.00
CHF 96.20
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 96.20
100 G
CHF 241.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 96.20
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4585 (lit.)
P. ebollizione
168 °C/752 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
K Kellett et al.
Journal of computer-aided molecular design, 35(1), 95-104 (2020-10-11)
We investigate the binding of native β-cyclodextrin (β-CD) and eight novel β-CD derivatives with two different guest compounds, using isothermal calorimetry and 2D NOESY NMR. In all cases, the stoichiometry is 1:1 and binding is exothermic. Overall, modifications at the
Liping Kong et al.
Bioresource technology, 299, 122582-122582 (2019-12-27)
Direct hydrogenolysis of Kraft lignin was catalyzed over a series of supported Ni or Re catalysts in ethanol solvent. The best results showed that the oil yield of 96.70 wt% was obtained with less char formation at 330 °C for 3 h over
Verónica Cattaneo et al.
Neurobiology of learning and memory, 172, 107233-107233 (2020-05-04)
Intellectual disability is a common feature in genetic disorders with enhanced RAS-ERK1/2 signaling, including neurofibromatosis type 1 (NF1) and Noonan syndrome (NS). Additional training trials and additional spacing between trials, respectively, restores memory deficits in animal models of NF1 and