C87908
Cyanamide solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Alzogur, Amidocyanogen, Amino cyanide, Carbamonitrile, Carbimide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?