C81217
3-Bromo-1-phenyl-1-propene
97%
Sinonimo/i:
3-Phenylallyl bromide, Cinnamyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.621 (lit.)
P. eboll.
103 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges