Documenti fondamentali
C73354
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α-Chloro-m-xylene
Scegli un formato
25 G
CHF 65.40
100 G
CHF 189.00
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 65.40
100 G
CHF 189.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
195-196 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Matthew C Bernier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(7), 891-898 (2015-09-10)
Inorganic metal oxides have shown potential as matrices for assisting in laser desorption ionization with advantages over the aromatic acids typically used. Rhenium and tungsten oxides are attractive options due to their high work functions and relative chemical inertness. In