Documenti fondamentali
C73303
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α-Chloro-o-xylene
Scegli un formato
25 G
CHF 35.90
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 35.90
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.61
Beilstein:
386016
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
197-199 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)