Documenti fondamentali
122254
Sigma-Aldrich
m-Toluoyl chloride
99%
Sinonimo/i:
3-Methylbenzoyl chloride, m-Toluic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5485 (lit.)
P. ebollizione
86 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
m-Toluoyl chloride is an efficient derivatization reagent for amines.
Applicazioni
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Improved HPLC determination of aliphatic amines in air by diffusion and derivatization techniques.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 29(3-4), 151-154 (1990)
Determination of atmospheric ammonia as m-toluamide by denuder sampling and HPLC-UV detection.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 28(1-2), 27-30 (1989)
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR