Documenti fondamentali
C68563
Sigma-Aldrich
2-Chloropropane
99%
Sinonimo/i:
Isopropyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.54
Beilstein:
1730782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
P. ebollizione
34-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−118 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)