Vai a
02489
2-Chloropropane
analytical standard
Sinonimo/i:
Isopropyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 261.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-858-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730782
MDL number:
CHF 261.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
28.11 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1424098.02809281875
2-Chloropropane analytical standard
Supelco
02489
2-Chloropropane
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
97%
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloropropane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F
flash_point_c
-36 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F6605-25G04061832493374
F6605-5G04061832493381
02489-5ML04061838617583