H41544
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
99%
Sinonimo/i:
Diacetone alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
6.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
166 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Diolmonoesters by reacting with aldehydes via tandem aldol-transfer–Tischtschenko reaction catalyzed by trimethylaluminum.
- Aldol-transfer products such as β-hydroxy ketones by reacting with various aldehydes in the presence of L-proline as a catalyst.
- Mono-α-arylated ketones and esters via Pd catalyzed reaction with aryl halides and aryl triflates, respectively.
It can also be used as a complexing agent to synthesize double-metal cyanide (DMC) catalysts by reacting with metal salt (MX) and cyanometalate compounds.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter