BR782031
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
Scegli un formato
CHF 715.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
flat bottom
polystyrene
96 wells
skirt (F-bottom)
CHF 715.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782031
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
black, with transparent bottom
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)