BR704016
BRAND® bottle for dispensers
capacity 500 mL, without coating
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Scegli un formato
CHF 8.70
Scegli un formato
About This Item
CHF 8.70
Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL32)
Caratteristiche
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704016
Capacità
500 mL
diam. × alt.
80 mm × 195 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)