Documenti fondamentali
BR475900
BRAND® slide box
Holds 50 x slides 76x26 mm
Sinonimo/i:
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Scegli un formato
1 EA
CHF 29.00
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 29.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
CHF 29.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
Holds 50 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 475900
Descrizione generale
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
BR475505
BRAND® cavity slides
BRAND® microscope slide cut edges
BR474701
BRAND® microscope slide
vibrant-m
S8902
Slides, microscope