Documenti fondamentali
HS15991A
Slide box
100 place, blue
Sinonimo/i:
Microscope Slide Box, Slide Storage Box
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15991A
Misura
210x169x37
Colore
blue
Caratteristiche e vantaggi
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Slide box 25 place, red
HS15990B
Slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, white plastic
HS15994E
Premium slide box
BRAND® slide box Holds 50 x slides 76x26 mm
BR475900
BRAND® slide box
BRAND® slide box 25 slides, 76 x 26 mm
BR475800
BRAND® slide box
Slide box 25 place, white
HS15990C
Slide box