Documenti fondamentali
B93989
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
97%
Sinonimo/i:
Butyl disulfide
Scegli un formato
25 ML
CHF 85.80
100 ML
CHF 150.00
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 85.80
100 ML
CHF 150.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.36
Beilstein:
1735184
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
229-233 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lóránd Kiss et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 160(2), 398-407 (2017-10-04)
Recent in vitro and in vivo studies highlight the strong potential of dimethyl trisulfide (DMTS) as an antidote for cyanide (CN) intoxication. Due to its high oxygen demand, the brain is one of the main target organs of CN. The
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 3(2), 69-74 (1983-03-01)
n-Butyl mercaptan (nBM) is a breakdown product of S,S,S,-tri-n-butyl phosphorotrithioate (DEF) and S,S,S-tri-n-butyl phosphorotrithioite (merphos) in hens and in the environment. n-Butyl disulfide (nBD) is an oxidation product of nBM. A single 500 mg/kg dose of nBM and nBD was