167150
1-Bromo-4-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl bromide, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrophenyl bromide
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
255-256 °C (lit.)
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?