473723
7-Bromoindole
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?