Documenti fondamentali
708798
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromoindole
97%
Sinonimo/i:
5,7-Dibromo-1H-indole
Scegli un formato
1 G
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 148.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
67-72 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)