Documenti fondamentali
656429
Sigma-Aldrich
6-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Cyanonicotinic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 170.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
190-194 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitrile
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)