242616
2-Bromoiodobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.661 (lit.)
P. eboll.
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
9-10 °C (lit.)
Densità
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter