Documenti fondamentali
ALD00462
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(2-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
95%
Scegli un formato
500 MG
CHF 251.00
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 251.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrF2NaO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(CC(F)(F)S(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)