795291
Phenofluor™ solution
0.1 M in toluene
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,2-difluoro-4-imidazoline
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.1 M in toluene
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1(N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C)F
InChI
1S/C27H36F2N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)30-15-16-31(27(30,28)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3
FQXXWTOSPDVNSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
PhenoFluor™ enables one-step conversion of phenols to aryl fluorides, facilitating fluorination without pre-activation.
Contenuto correlato
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.