ALD00382
1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Sinonimo/i:
(1E,4E)-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]1,4-pentadien-3-on, CF3-dba
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C=C/C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C19H12F6O/c20-18(21,22)15-7-1-13(2-8-15)5-11-17(26)12-6-14-3-9-16(10-4-14)19(23,24)25/h1-12H/b11-5+,12-6+
OIUBVYQZMUKRRF-YDWXAUTNSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.