Documenti fondamentali
ALD00168
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 136.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
75-80 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(C(OC)=O)SC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H5FO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
YLQWEWBWWLVJOT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.