Documenti
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
75-80 °C
Stringa SMILE
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.