804401
PyFluor
Sinonimo/i:
2-Pyridinesulfonyl Fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
29-34 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Contenuto correlato
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.