Documenti
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3