Documenti fondamentali
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Scegli un formato
1 G
CHF 271.00
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 271.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
127-130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)