Documenti fondamentali
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
Scegli un formato
1 G
CHF 279.00
CHF 279.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 279.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 279.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)