Documenti
ALD00044
Sigma-Aldrich
2-Phenylethenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
93-98 °C
Stringa SMILE
FS(/C=C/C1=CC=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H7FO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
VDCNEIUADPFQPG-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.