A75900
1-Aminopiperidine
97%
Sinonimo/i:
Pentamethylenehydrazine, Piperidin-1-ylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
146 °C/730 mmHg (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NN1CCCCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H2
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- CB1 cannabinoid receptor ligands†
- Hydrazones†
- Tetrahydronaphthalene derivatives affecting proliferation and nitric oxide production in LPS activated RAW 264.7 macrophages
- Phosphorus(V) hydrazines
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?