Documenti fondamentali
656518
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
Scegli un formato
25 G
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 163.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4854
Densità
0.9406 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)