Documenti fondamentali
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4772 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)