255688
1-Amino-4-methylpiperazine
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. eboll.
172-175 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in synthesis of pyrazolo-pyrazine, -pyridine derivatives and 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]phenol
- as a solvating and stabilizing agent in the preparation of uniform Ag nanoparticles (<10nm)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup