144894
4-Amino-3-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
176-179 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3