A6057
4-Azidophenacyl bromide
powder
Sinonimo/i:
4′-Azido-2-bromoacetophenone, 4-Azido-α-bromoacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Colore
yellow
Solubilità
methanol: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
LZJPDRANSVSGOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges