81838
L-C-Propargylglycine
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
L-Propargylglycine, (S)-2-Amino-4-pentynoic acid
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-C-Propargylglycine, ≥99.0% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
235-239 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?