Documenti fondamentali
A56450
Sigma-Aldrich
1-Aminohomopiperidine
95%
Sinonimo/i:
N-Aminohexamethyleneimine
Scegli un formato
5 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 170.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB