Documenti fondamentali
711357
Sigma-Aldrich
4-Aminotetrahydropyran
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Scegli un formato
1 G
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 138.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
Densità
0.977 g/cm3 at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
NC1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4,6H2
AHVQYHFYQWKUKB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Luke W Giles et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(7), 4086-4095 (2020-02-08)
Light-responsive binary (azobenzene + solvent) lyotropic liquid crystals (LCs) were investigated by structural modification of simple azobenzene molecules. Three benzoic acid-containing azobenzene molecules 4-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO1), 3-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO2) and 5-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)isophthalic acid (AZO3) were produced with various amide substitutions to