The autoclavability of this compound has not been determined. As a precaution, it may be best to sterile filter stock solutions.
A50606
6-Aminouracil
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-pyrimidinediol
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
≥360 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is 6-aminouracil autoclavable?
1 answer-