Documenti
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol-d19
About This Item
Formula condensata:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
104 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+19
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However