Documenti fondamentali
A48806
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-diethylaminopentane
97%
Sinonimo/i:
N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2N(CH2)3CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4429 (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCC(C)N
InChI
1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3
CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katy N Olafson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(55), 13638-13647 (2017-08-24)
A versatile approach to control crystallization involves the use of modifiers, which are additives that interact with crystal surfaces and alter their growth rates. Elucidating a modifier's binding specificity to anisotropic crystal surfaces is a ubiquitous challenge that is critical