Documenti fondamentali
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nε-Z-L-lysine benzyl ester hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.90
Beilstein:
3580519
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)