67520
1-Methyl-L-histidine
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanine, 3-Methyl-L-histidine (archaic), Nτ-Methyl-L-histidine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-Methyl-L-histidine, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤5% water
Punto di fusione
~240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
WGK 3