Documenti fondamentali
474819
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-bromoethyl ether
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 23.60
10 G
CHF 227.00
CHF 23.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 23.60
10 G
CHF 227.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 23.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Densità
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
phenyl
Stringa SMILE
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzyl 2-bromoethyl ether is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) has been reported to be 46.499kjoule/mol.[1]
Applicazioni
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic.[2]
Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)