333433
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
Densità
2.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ICCOCCOCCI
InChI
1S/C6H12I2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- zirconia-based, alkali-stable strong anion-exchange stationary phase
- silica-coated nanoparticles
- novel shell cross-linked (SCL) micelles with pH-responsive poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) cores and thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) coronas
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter