Documenti fondamentali
93077
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
IOABLDGLYOGEHY-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)