Documenti fondamentali
928917
Sigma-Aldrich
[CF3]8-DPPF
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H20F24FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1098.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
154-155 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
Categorie correlate
Applicazioni
[CF3]8-DPPF is a ferrocenyl phosphine ligand used in a mild Ni catalyzed C-N cross coupling reaction.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Richard Y Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have